Få mere at vide
Svovl- og nitrogenstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl og N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooctan, VHG™
Artikelnummer. 17930446
Skift visning
Mængde:
6 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
17930446 6 x 2 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 17930446 Supplier VHG Labs Supplier No. ALKKTNSISOV6SET
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovl- og nitrogenstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl og N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooktan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nitrogen/Sulfur
CAS 7727-37-9, 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen/Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Mængde 6 x 2 ml