Få mere at vide
Svovl- og nitrogenstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl og N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooctan, VHG™
Description
Svovl- og nitrogenstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl og N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooktan
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nitrogen/Sulfur |
| CAS | 7727-37-9, 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nitrogen/Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctan |
| Mængde | 6 x 2 ml |