Få mere at vide
Svovl- og nitrogenstandard: S @ 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μl og N @ 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μl i isooktan
Artikelnummer. 30326153
Skift visning
Mængde:
Sæt (6)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326153 Sæt (6) Hver
1 options
Artikelnummer. 30326153 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSNSET1
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrogen∣Sulfur
CAS 7727-37-9, 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Nitrogen∣Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Blanding
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde Sæt (6)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sulfur 0, 1, 5, 10, 15, 20 ng/μL∣Nitrogen 0, 1, 5, 20, 35, 50 ng/μL