Få mere at vide
Svovl i isooctan standardopløsning, Specpure™ , 75 μg/g (0,0075 %), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur in Isooctane standard solution |
| Navn note | 75μg/g (0.0075%) |
| MDL nummer | MFCD00804269 |
| FN nummer | UN1262 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure™ |