Få mere at vide
Svovlfri yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17961386
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17961386 50 g
1 options
Artikelnummer. 17961386 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSFY5000A50G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfri yttriumstandard: Y @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Y
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix 20 cSt kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 50 g
Formel vægt 88,906 g/mol