Få mere at vide
Svovlfrit yttriumkoncentrat: Y @ ca. 1 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003173
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30003173 100 g
1 options
Artikelnummer. 30003173 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFY2100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfrit yttriumkoncentrat: Y @ ca. 1 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium
CAS 7440-65-5
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Yttrium
Molekylær formel Y
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
SMIL [Y]
IUPAC navn yttrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 88.906
Mængde 100 g
Formel vægt 88,906 g/mol