Få mere at vide
Svovlfri thalliumkoncentrat: Tl @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003160
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003160 25 g
30003037 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003160 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFTL325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfri thalliumkoncentrat: Tl @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium
CAS 7440-28-0
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Thallium
Molekylær formel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
SMIL [Tl]
IUPAC navn thallium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Mængde 25 g
Formel vægt 204,974 g/mol