Få mere at vide
Svovlfrit strontiumkoncentrat: Sr @ ca. 9 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003063
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003063 25 g
30003164 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003063 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFSR925G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfri strontiumkoncentrat: Sr @ ca. 9 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Molekylær formel Sr
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrocarbon Oil
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 25 g
Formel vægt 87.906 g/mol