Få mere at vide
Svovlfri standard 1604: Ca @ 5000; Mg, Mo, P, Zn @ 1600 μg/g i 75 cSt olie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium∣Magnesium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Olie |
| Industry Type | Industriel kvalitetskontrol |
| Mængde | 400 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Magnesium 1600 μg/g∣Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 5000 μg/g |