Få mere at vide
Svovlfri natriumstandard: Na @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Na |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Synonym | Natrium, Sodio, Sodium metal; |
| InChI formel | InChI=1 S/Na |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [Na] |
| Vis mere |