Få mere at vide
Svovlfrit natriumkoncentrat: Na @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003113
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30003113 25 g
1 options
Artikelnummer. 30003113 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFNA325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfrit natriumkoncentrat: Na @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Na
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
SMIL [Na]
IUPAC navn natrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 22.99
Mængde 25 g
Formel vægt 22,9898 g/mol