Få mere at vide
Svovlfri kaliumstandard: K @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium |
| CAS | 9-7-7440 |
| Analyt- eller komponentnavne | Potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | K |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Synonym | Kalium; |
| InChI formel | InChI=1 S/KH |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [K] |
| Vis mere |