Få mere at vide
Svovlfrit kaliumkoncentrat: K @ ca. 4 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003192
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003192 25 g
30002986 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003192 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFK425G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfrit kaliumkoncentrat: K @ ca. 4 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Potassium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel K
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
SMIL [K]
IUPAC navn kalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 39.1
Mængde 25 g
Formel vægt 38,9637 g/mol