Få mere at vide
Svovlfri fosforstandard: P @ 5 vægtprocent (50.000 μg/g) i 75 cSt kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus |
| CAS | 7723-14-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | P |
| Koncentration | 5 % |
| Synonym | P |
| InChI formel | InChI=1 S/P |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [P] |
| Vis mere |