Få mere at vide
Svovlfri fosforstandard: P @ 10 vægtprocent (100000 μg/g) i 75 cSt kulbrinteolie
Artikelnummer. 30316792
Skift visning
Mængde:
400 g
Pakningsstørrelse:
400g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30316792 400 g 400g
1 options
Artikelnummer. 30316792 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSFP10P400G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus
CAS 7723-14-0
Analyt- eller komponentnavne Phosphorus
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel P
Koncentration 10 %
Synonym P
InChI formel InChI=1 S/P
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [P]
Element P
IUPAC navn Fosfor
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt kulbrinteolie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Molekylvægt (g/mol) 30.97
Mængde 400 g
Formel vægt 30.9738