Få mere at vide
Svovlfri fosforkoncentrat: P @ ca. 11 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003080
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003080 100 g
17932516 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003080 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFP11100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfri fosforkoncentrat: P @ ca. 11 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phosphorus
CAS 7723-14-0
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Phosphorus
Molekylær formel P
Synonym P
InChI formel InChI=1S/P
SMIL [P]
IUPAC navn Fosfor
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 30.97
Mængde 100 g
Formel vægt 30,9738 g/mol