Få mere at vide
Svovlfri manganstandard: Mn @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
Artikelnummer. 30322443
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322443 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 30322443 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSFMN1000A50G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
CAS 7439-96-5
Analyt- eller komponentnavne Manganese
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Mn
Koncentration 1000 μg/g
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Mn
InChI formel InChI=1 S/Mn
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Mn]
Element Mn
IUPAC navn Mangan
Opløsningsmiddel eller Matrix 20 cSt kulbrinteolie
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 54.94
Mængde 50 g
Formel vægt 54.938