Få mere at vide
Svovlfrit kobberkoncentrat: Cu @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 30003021
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30003021 25 g
1 options
Artikelnummer. 30003021 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFCU325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfri kobberkoncentrat: Cu @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium
CAS 7440-28-0
Analyt- eller komponentnavne Thallium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
SMIL [Tl]
IUPAC navn thallium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 204.38
Mængde 25 g
Formel vægt 204,974 g/mol