Få mere at vide
Svovlfri koboltkoncentrat: Co @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Artikelnummer. 18091740
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091740 100 g
18031940 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091740 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGROSFCO3100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlfri koboltkoncentrat: Co @ ca. 3 vægtprocent i kulbrinter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Strontium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sr
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
SMIL [Sr]
IUPAC navn strontium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 87.62
Mængde 100 g
Formel vægt 87,906 g/mol