Få mere at vide
Svovlfri ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Beskrivelse
Svovlfri ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium |
| CAS | 7440-45-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cerium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ce |
| Koncentration | 5000 μg/g |
| Synonym | Ce |
| InChI formel | InChI=1S/Ce |
| SMIL | [Ce] |
| IUPAC navn | cerium |
| Vis mere |