Få mere at vide
Svovlfrit calciumkoncentrat: Ca @ ca. 2 vægtprocent i kulbrinter, VHG™
Beskrivelse
Svovlfri calciumkoncentrat: Ca @ ca. 2 vægtprocent i kulbrinter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ca |
| Synonym | Ca |
| InChI formel | InChI=1S/Ca |
| SMIL | [Ca] |
| IUPAC navn | calcium |
| Vis mere |