Få mere at vide
Svovlfri borstandard: B @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
Artikelnummer. 30325558
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325558 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 30325558 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSFB500050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel B
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym B
InChI formel InChI=1 S/B
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [B]
Element B
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix 20 cSt kulbrinteolie
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 50 g
Formel vægt 11.009