Få mere at vide
Svovl, blomster, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 444 °C |
| Smeltepunkt | 117 °C til 120 °C |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 2500 g |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulphur, flowers
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfur