Få mere at vide
Sulfur, Extra Pure, Precipitated, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10020380 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10020380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8990/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 445°C
Smeltepunkt 113°C
CAS 7704-34-9
Farve Yellow
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel S
MDL nummer MFCD00085316
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S]
IUPAC navn sulfur
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vægt 32.06g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur precipitated
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.