Få mere at vide
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672690 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15672690 500 g 500g
15652690 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672690 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 247626500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-99-2
Molekylær formel H2O3S
Molekylvægt (g/mol) 82.073
MDL nummer MFCD00011335
InChI nøgle LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC navn sulfurous acid
SMIL OS(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Dioxide Solution
Mængde 500 g
Lineær formel H2SO3
FN nummer 1833
Formel vægt 82.08g/mol
Procent renhed ≥6%
Grad ACS Reagent
Rester efter tænding ≤0.005%
Tæthed 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)