Få mere at vide
Svovl i dieselbrændstof standardløsning, Specpure™ , 20 μg/g (0,0020%), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur in Diesel Fuel standard solution |
| Navn note | 20μg/g (0.0020%) |
| Tæthed | 0.6 to 0.9 g/mL |
| Flammepunkt | 69°C (156°F) |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD01095233 |
| Farve | Brun |
| Kogepunkt | 171°C to 315°C |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure, 20 µg/g (0.0020%)
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Fuels, diesel, no. 2