Få mere at vide
Svovl i diesel ASTM D 5453; ISO 20846 (nominel værdi: 7,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16060040
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16060040 250 ml 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16060040 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMSUGOLO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Certificerede referencematerialer til kalibrering og verifikation af laboratorieinstrumenter, der bruges til at teste råolie og afledte produkter for svovlindhold ASTM D5453; ISO 20846
  • Fremstillet iht ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certificeret af Round Robin-metoden af uafhængige testlaboratorier
  • Sikrer god interlaboratorisk korrelation
  • Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
  • Pakningsstørrelse 250 ml
  • 12 måneders holdbarhed
Tekniske data
FN nummer UN 1202
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Certified Reference Material, Sulphur Standard Sulphur in Diesel (Low) approx 7.2mg/kg 250mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gasoil : fuels, diesel
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.