Få mere at vide
Svovl i råolie standardopløsning, 1000 μg/g (0,10 %), Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426405
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426405 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15426405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041885.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
Navn note 1000 μg/g (0,10%)
CAS 7704-34-9
Lugt Ubehageligt
Fysisk form Væske
Molekylær formel S
MDL nummer MFCD00085316
Farve Sort
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Formel vægt 3350