Få mere at vide
Sulfur, colloidal powder, Honeywell™
Artikelnummer. 15621370 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15621370 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15621370 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 138251KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Fysisk form Colloidal Powder
Mængde 1 kg
Molekylær formel S
MDL nummer MFCD00085316
FN nummer 1350
Flammepunkt 207°C (404.6°F)
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S]
IUPAC navn sulfur
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vægt 32.07g/mol
Tændingspunkt 450°F
Damptryk 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Tæthed Vapor Density: 8.9 (vs air)