Få mere at vide
Sulfur and Chlorine Standard: S, Cl @ 250 μg/g in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Beskrivelse
Sulfur and Chlorine Standard: S, Cl @ 250 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorine/Sulfur |
| CAS | 7782-50-5, 7704-34-9 |
| Metoder | XRF/ICP |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorine/Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 wt Oil |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Chlorine 250 μg/g/Sulfur 250 μg/g |