Få mere at vide
Sulfur & Chlorine Standard: S, Cl @ 1.0 wt% in 75 cSt Mineral Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorine∣Sulfur |
| CAS | 7782-50-5, 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorine∣Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Løsningstype | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Chlorine 1 %∣Sulfur 1 % |