Få mere at vide
Svovlcertificeret referencemateriale, UKAS ISO 17025& ISO 17034 certificeret, svovl i syntetisk diesel, 0,0010 % (10 ppm), 100 ml., Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16040150
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16040150 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 16040150 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. GOSU02
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Paragon Scientifics syntetiske diesel svovl CRM'er er velegnede til kalibrering, verifikation eller til brug i kvalitetskontrolprocedurer, der bruges til at analysere svovlindholdet i olieprodukter, med svovlindhold fra 0 (tom) til 5.0000 % (50.000 ppm) for hvert materiale.
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ISO 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering.
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der giver de mest troværdige certificerede data, der er tilgængelige på verdensplan.
  • Velegnet til, men ikke begrænset til internationalt anerkendte testmetoder og protokol: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder og lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data.
  • Leveres i 100 ml volumen, manipulationssikker glasemballage, der giver sikkerhed for prøvens integritet.
  • Fremstillet i Storbritannien.
  • 12 måneders holdbarhed.
Spezifikation
Mængde 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ALK-GOSU-02 - Sulfur @ 0.001% (10ppm) in Synthetic Diesel
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.