Få mere at vide
Svovlcertificeret referencemateriale, UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certificeret, Svovl i tung mineralolie, 0,5000 % (5000ppm), 100 ml., Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16020252
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16020252 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 16020252 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. HMSU14
Velegnet til kalibrering, verifikation eller til brug i kvalitetskontrolprocedurer til analyse af svovlindhold i petroleumsprodukter, med svovlindhold fra 0 (blank) til 5,0000 % (50000 ppm) for hvert materiale.
  • Certificeret i streng overensstemmelse med ISO 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering.
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data tilgængelige i verden.
  • Egnet til, men ikke begrænset til, internationalt anerkendte testmetoder og protokol: ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
  • Fuld sporbar til internationale standarder og lave usikkerhedsniveauer opnår maksimal nøjagtighed af data.
  • Leveret i 100 ml volumen, manipulationssikker glasemballage, hvilket sikrer prøvens integritet.
  • Fremstillet i Storbritannien.
  • 12 måneders holdbarhed.
Tekniske data
Mængde 100 ml
Nominelle værdier angivet. Certificerede værdier varierer fra batch til batch.