Få mere at vide
Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Toluene, VHG™
Artikelnummer. 17922676
Skift visning
Mængde:
11 x 2 ml
Artikelnummer. Mængde
17922676 11 x 2 ml
1 options
Artikelnummer. 17922676 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. ALKKTSTOLW11100SET
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur Calibration Set: S @ 0-100 mg/kg in Toluene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Koncentration 0-100 mg/kg
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn sulfur
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 11 x 2 ml
Formel vægt 31.972 g/mol