Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| S | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur Standard |
| Navn note | For AA and ICP |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7783-20-2, 7732-18-5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulphur |
| Molekylær formel | H8N2O4S |
| MDL nummer | MFCD00003391 |
| Teknik | AA, ICP |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug