Specifications
| Kogepunkt | 445,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| Smeltepunkt | 114,0 °C |
| Navn note | 99.5% |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99,4% min |
| Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
| Flammepunkt | 168 °C |
| Show More |