Få mere at vide
Svovl, 99,5 %, sublimeret
Artikelnummer. 10400101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10400101 25 g Plastflaske 25g
10740711 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201250250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kogepunkt 445,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sulfur
Smeltepunkt 114,0 °C
Navn note 99.5%
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Flammepunkt 168 °C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,4% min
Tæthed 2.36
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Merck Index 15, 9099
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol og ether, opløselig i kulstofdisulfid, benzen (ca. 2,4 %, ved 30 °C, meget mere ved højere temperaturer), toluen, acetone (2,65 % ved 25 °C), kloroform (1,5 % ved 18 °C)
Formel vægt 32.05
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.