Få mere at vide
Svovl, 99,5+%, raffineret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11924061
Brand: Thermo Scientific Acros 201225000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kogepunkt 445.0°C
Kemisk navn eller materiale Sulfur
Smeltepunkt 114.0°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flammepunkt 168°C
Merck Index 15,9099
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formel vægt 32.05
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.