Få mere at vide
Svovl, 99,5+%, raffineret
Artikelnummer. 11924061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924061 500 g Plastflaske 500g
10606242 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11914061 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201225000
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kogepunkt 445,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sulfur
Smeltepunkt 114,0 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,5% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flammepunkt 168 °C
Merck Index 15,9099
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol og ether, opløselig i kulstofdisulfid, benzen (ca. 2,4 %, ved 30 °C, meget mere ved højere temperaturer), toluen, acetone (2,65 % ved 25 °C), kloroform (1,5 % ved 18 °C)
Formel vægt 32.05
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.