Få mere at vide
Svovl, 99,5+%, raffineret
Artikelnummer. 11914061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11914061 10 kg Plast tromle 10kg
11924061 500 g Plastflaske 500g
10606242 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201220100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kogepunkt 445.0°C
Kemisk navn eller materiale Sulfur
Smeltepunkt 114.0°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99.5% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Flammepunkt 168°C
Merck Index 15,9099
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Formel vægt 32.05
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Plast tromle