Tekniske data
| Kogepunkt | 445,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| Smeltepunkt | 114,0 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Flammepunkt | 168 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,5% min |
| Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulfur
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfur