Få mere at vide
Svovl @ 10 μg/g, fra Polysulfidolie
Artikelnummer. 30328676
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30328676 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30328676 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPSDSL10500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Koncentration 10 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Løsningstype Single Solution
SMIL [S]
Element S
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix #2 Diesel Fuel
Industry Type Industrial QC
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 500 ml
Formel vægt 31.972