Få mere at vide
Svovl @ 10 μg/g, fra Polysulfidolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | S |
| Koncentration | 10 μg/g |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| InChI formel | InChI=1 S/S |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |