Få mere at vide
Sulfotep 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328502
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30328502 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30328502 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17010000AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfotep
CAS 3689-24-5
Analyt- eller komponentnavne Sulfotep
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H20 O5 P2 S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate
InChI formel InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
IUPAC navn diethoxyphosphinothioyloxy-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-fosfan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 322.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 322,0227 g/mol