missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfosulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfosulfuron |
| CAS | 141776-32-1 |
| Molekylær formel | C16 H18 N6 O7 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-2-(ethylsulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide, Apirus, Apyros, Apyros 75WG, MON 37500, MON 37532, MON 37560, Maverick, Monitor, Monitor (herbicide), Monza, N-(2-Ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)-N'-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)urea, Sulfosulfuron |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23) |
| SMIL | CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3 |
| IUPAC navn | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.48 |
| Formel vægt | 470.0678 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?