Få mere at vide
Sulfosuccinsyre natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfosuccinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 29454-16-8 |
| Molekylær formel | C4H5NaO7S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Sulfo-butanedioic Acid Sodium Salt, Sulfo-succinic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O7S.Na/c5-3(6)1-2(4(7)8)12(9,10)11;/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | C(C(C(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C(=O)O.[Na+] |
| IUPAC navn | natrium 1,2-dicarboxyethan-1-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.13 |
| Formel vægt | 219.97 |