Få mere at vide
Sulfosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30425749
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425749 1 g
1 options
Artikelnummer. 30425749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6994451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic Acid
CAS 97-05-2
Molekylær formel C7 H6 O6 S
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid','2-hydroxy-5-sulfo-, Salicylic acid','5-sulfo- (8CI), 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid, 5-Sulfosalicyclic acid, 5-Sulfosalicylic acid, 5-Sulphosalicylic acid, FD, NSC 190
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13)
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 218.184
Formel vægt 217.989