Få mere at vide
Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide (Sulforidazine N,S5,S5-Trioxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30049637
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049637 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049637 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1195.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide (Sulforidazine N,S5,S5-Trioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide
CAS 53926-90-2
Analyt- eller komponentnavne Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O5 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-[2-(1-Methyl-1-oxido-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-, N,5,5-trioxide
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O5S2/c1-23(24)14-6-5-7-16(23)12-13-22-18-8-3-4-9-20(18)30(27,28)21-11-10-17(15-19(21)22)29(2,25)26/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMIL C[N+]1([O-])CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
IUPAC navn 10-[2-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazine 5,5-dioxide
Molekylvægt (g/mol) 450.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 450.1283 g/mol