Få mere at vide
Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide (Sulforidazine N,S5,S5-Trioxide), Mikromol™
Beskrivelse
Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide (Sulforidazine N,S5,S5-Trioxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide |
| CAS | 53926-90-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulforidazine 5-Sulfone N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 O5 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10-[2-(1-Methyl-1-oxido-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-, N,5,5-trioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O5S2/c1-23(24)14-6-5-7-16(23)12-13-22-18-8-3-4-9-20(18)30(27,28)21-11-10-17(15-19(21)22)29(2,25)26/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 10-[2-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazine 5,5-dioxide |
| Vis mere |