Få mere at vide
Sulforhodamine B sodium salt
Artikelnummer. 11467836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467836 5 g 5g
11477836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14769.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3520-42-1 | C29H33N2NaO7S2 | 608.70 g/mol
Fluorescerende farvestof, der bruger laser-induceret fluorescens til kvantificering af cellulære proteiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3520-42-1
Molekylær formel C29H33N2NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 608.70
MDL nummer MFCD00010180
InChI nøgle XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45100; Kiton Red S
PubChem CID 131852807
IUPAC navn 2-[3-(diethylamino)-6-diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]-5-sulfobenzensulfonat;natrium
SMIL [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulforhodamine B sodium salt
Mængde 5 g
Beilstein 3886008
Formel vægt 580.66