Få mere at vide
Sulforhodamine B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492752 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11492752 25 g
11472752 1 g
11482752 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492752 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215247925
Kemiske identifikatorer
CAS 3520-42-1
Molekylær formel C29H33N2NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 608.70
MDL nummer MFCD00010180
InChI nøgle XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Red 52, Phloxinrhodamine
PubChem CID 131852807
IUPAC navn sodium 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatophenyl)-2,7-dimethyl-10λ⁴-xanthen-10-ylium
SMIL [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulforhodamine B
Farve Brun-lilla
Mængde 25 g
Formel vægt 580.66
Fysisk form Pulver