Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Sulforhodamine 101
Beskrivelse
Sulforhodamine 101 is a fluorescent dye (excitation maximum ∼ 586 nm; emission maximum ∼ 606). Selective astrocyte marker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulforhodamine 101 |
| CAS | 60311-02-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C31H29ClN2O6S2 |
| Formel vægt | 606.71 |
| Molekylvægt (g/mol) | 625.15 |