Få mere at vide
Sulforhodamine 101 syrechlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403339
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403339 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15403339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60581.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.90 DKK
    1665.65 DKK / 10mg
    Spare 420.25 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 82354-19-6 | C31H29ClN2O6S2 | 625,15 g/mol
Fluorescerende mærkningsforbindelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulforhodamine 101 acid chloride
CAS 82354-19-6
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Molekylær formel C31H29ClN2O6S2
MDL nummer MFCD00012406
Beilstein 8667894
Synonym Texas Red™; Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride
Farve Rød
Mængde 10 mg
InChI nøgle MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
SMIL [O-]S(=O)(=O)C1=C(C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O)C1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2OC2=C3CCCN4CCCC(C=C12)=C34
IUPAC navn 16-[4-(chlorsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]-3-oxa-9λ5,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1 ⁵,⁹,0², ¹⁷,0⁴, ¹⁵.0²³,²⁷.013,²⁸]octacosa-1,4,9(28),13,15,17,19(27)-heptaen-9-ylium
Molekylvægt (g/mol) 625.15
PubChem CID 452705
ChEBI CHEBI:51247
Formel vægt 625.15
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulforhodamine 101 acid chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulforhodamine 101 acid chloride